Merck
PHL89279
Sinigrin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Propenylglucosinolat Kaliumsalz, Allylglucosinolat Kaliumsalz
Größe auswählen
25 MG
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 330.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16KNO9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.46
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1S/C(CC=C)=N/OS(=O)(O[K])=O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/b11-6+;/t5-,7-,8+,9-,10+;/m1./s1
InChIKey
QKFAFSGJTMHRRY-OCFLFPRFSA-M
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)