Wichtige Dokumente
PHL89686
Glucoerucin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Methylthiobutylglucosinolat Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCSC)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H23NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h4,7,9-17H,2-3,5-6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
InChIKey
VAKVKJXSLXGVMU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)