Wichtige Dokumente
00290
(−)-Sinigrin Hydrat
analytical standard
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -17.0±1°, c = 1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤6.0% water
mp (Schmelzpunkt)
128 (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
InChIKey
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)