Merck
21026-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Synonym(e):
LpDNPH-S10-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LpDNPH S10-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Design der S10-Kartusche macht den Einsatz im Außendienst und im Labor einfach. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze zur Probenentnahme/Elution überflüssig.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.