Merck
505320-U
Supelco
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Synonym(e):
LpDNPH-Kartusche, 3 ml (H-Serie)
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
LpDNPH-Kartuschen, H-Serie, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling in high concentration environments
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die H-Serie der LpDNPH-Kartuschen enthält größere Mengen an 2,4-DNPH und/oder größere Bettgewichte als die S10-Serie und die Rezorian-Kartuschen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit von Carbonylen erhöht, weshalb sich die Kartuschen der H-Serie besonders für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Konzentration eignen. Die H-Serie ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich: H10-Kartuschen (350 mg), H30-Kartuschen (1 g) und H300-Kartuschen (10 g).
Die Kartuschen der Serie LpDNPH H (H10) sind Luftsammelröhrchen, die zur Bestimmung von Carbonylverbindungen in der Umgebungsluft und Raumluft, am Arbeitsplatz und an Produktionsorten dienen. Aufgrund der einzigartigen Festphasenextraktionskonfiguration der LpDNPH-Kartusche kann diese sowohl in Außenbereichen als auch im Labor problemlos eingesetzt werden. Carbonylverbindungen werden auf einem mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin (2,4-DNPH) beschichteten hochreinen Kieselgel-Adsorbens eingeschlossen, wo sie in Hydrazonderivate umgewandelt werden. Die Derivate werden in Acetonitril aus der Kartusche eluiert und mit HPLC analysiert. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze an der Kartusche zur Probenentnahme/Elution überflüssig. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
LpDNPH-Kartuschen bieten:
  • Einen hochreinen Adsorbens für eine höhere Genauigkeit bei der Spurenanalyse.
  • Niedrigen Druckabbau, um die Verwendung bei hohen Probenahmeraten (1,5 - 2 l/min) sogar mit persönlichen Probenahmepumpen zu ermöglichen.
  • Einzelverpackung zur Maximierung der Probenintegrität.
  • Barcode-Etiketten zur schnellen und korrekten Probenidentifikation.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.