Merck
505331
Supelco
LpDNPH-Kartuschen, H-Serie
H300, bed wt. 10 g, volume 20 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Zusammensetzung
bed wt., 10 g
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
20 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling in high concentration environments
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die H-Serie der LpDNPH-Kartuschen enthält größere Mengen an 2,4-DNPH und/oder größere Bettgewichte als die S10-Serie und die Rezorian-Kartuschen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit von Carbonylen erhöht, weshalb sich die Kartuschen der H-Serie besonders für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Konzentration eignen. Die H-Serie ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich: H10-Kartuschen (350 mg), H30-Kartuschen (1 g) und H300-Kartuschen (10 g).
LpDNPH H Series Cartridges (H300) is used for the sampling of carbonyls in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres. Carbonyls are trapped on a high purity silica adsorbent coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine (2,4-DNPH), where they are converted to the hydrazone derivatives. The derivatives are eluted from the cartridge in acetonitrile and analyzed by HPLC. Its unique solid phase extraction configuration makes the cartridge easy to use in the field as well as in the laboratory.
Leistungsmerkmale und Vorteile
LpDNPH cartridges feature:
  • High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
  • Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
  • Individual packaging, to maximize sample integrity.
  • Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)