Merck
21018-U
Supelco
Kartuschenadapter für S10, H10, H30 Kartuschen
pkg of 10 ea
Synonym(e):
SPE cartridge tube Adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 10 ea
Qualitätsniveau
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
Allgemeine Beschreibung
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)