54078-U
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LpDNPH Ozon-Scrubber, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Zusammensetzung
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)