Merck
54081-U
Supelco
LpDNPH ORBO-Röhrchen
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Synonym(e):
LpDNPH ORBO Tube
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
W,W,W separators
Qualitätsniveau
Agentur
NIOSH 2016 (Appendix B)
Beschreibung
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
Produktlinie
ORBO
Verpackung
pkg of 20 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Glasröhrchengröße × L
8 mm × 115 mm
Matrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)