Merck
505361-U
Supelco
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Synonym(e):
LpDNPH S10L-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LpDNPH S10L-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
1 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die LpDNPH S10L-Kartusche wird zum Einschließen von Carbonylverbindungen auf einem mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin beschichteten hochreinen Kieselgel-Adsorbens verwendet, wo sie in Hydrazonderivate umgewandelt werden. Die Derivate werden in Acetonitril aus der Kartusche eluiert und mittels HPLC analysiert.
Die S10L-Kartusche bietet ein reversibles Design; sie ist für Laborchemiker geeignet, die kürzere Abmessungen bevorzugen, und benötigt für die Probennahme keinen Adapter. Die Kartusche wird durch Anschließen an einen Spritzenkörper (leere SPE-Kartusche) eluiert, die als Reservoir für ein nach dem Gravitationsprinzip arbeitendes Elutionsmittel dient. Erfüllt die Anforderungen von EPA TO-11A.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Questions
  1. Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, zu welchem Massenanteil die Kartuschen 505361-U mit DNPH beschichtet sind? Ich kann der Produktbeschreibung nur entnehmen, dass diese mit 350 mg Silicagel gefüllt sind. Wie viel % ist davon DNPH?
    1 answer
    1. Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.