Wichtige Dokumente
T9632
Trizma® succinat
Synonym(e):
TRIS-succinat, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-succinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (titration)
Form
crystalline powder
Löslichkeit
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable