Merck
T4330
Sigma-Aldrich
Turbonuklease aus Serratia marcescens
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Konzentration
≥200,000 units/mL
Methode(n)
DNA purification: suitable
Eignung
suitable for cell lysis
Anwendung(en)
life science and biopharma
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Endonuklease aus Serratia marcescens ist ein Dimer, der zwei identische monomere Einheiten mit eindeutigen Proteinfaltungen enthält. Der Kern enthält ein sechssträngiges antiparalleles β-Faltblatt, das von α-Helices auf beiden Seiten flankiert wird. Jedes Monomer enthält eine aktive Stelle. Dieses Enzym ist eine magnesiumabhängige Nuklease.
Anwendung
Turbonuklease aus Serratia marcescens wird ferner in der Zelllyse während des Proximationsbiotinylierungs-Assays (BioID) und bei der Affinitätsaufreinigung verwendet. Sie wird auch als Komponente des Lysepuffers für die Proteinextraktion aus Zelllinien für Affinitätsaufreinigungsstudien eingesetzt.
Turbonuklease wurde in einer Studie zur Bewertung des TY3 gag3-Spacer-Effekts bei der intrazellulären Kondensation und Freisetzung des Viren-Genoms („Uncoating“) verwendet.
Entfernung von Nukleinsäure in Proteinproben
Biochem./physiol. Wirkung
Endonuklease aus Serratia marcescens ist gegen einzel- und doppelsträngige DNA und RNA wirksam. Sie vermittelt den Verdau der 3′ O-P-Bindung, was zu Oligonukleotiden führt, die in 5′ Monophosphat enden. Es ist bekannt, dass die Aktivität dieses Enzyms von den Reduktions- und chaotropen Mitteln weniger stark beeinflusst wird. Es ist bei Raumtemperatur hochgradig stabil. Die Endonuklease verhindert die unerwünschten Nukleinsäuren bei der nachfolgenden Bearbeitung.
Turbonuklease ermöglicht eine Nukleasebehandlung, indem sie die Viskosität reduziert und RNA, genomische DNA, Baculovirus-DNA und nicht enkapsidierte Vektor-DNA abbaut.
Verdaut native oder hitzedenaturierte DNA und RNA.
Einheitendefinition
Eine Einheit verdaut mit Ultraschall behandelte Lachssperma-DNA in säurelösliche Oligonukleotide entsprechend einem ΔA260 von 1,0 in 30 min bei einem pH-Wert von 8,0 bei 37 °C.
Physikalische Form
Wird als Lösung in 50 mM Tris-HCI (pH 8,0) und 50 nM NaCI geliefert
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M D Miller et al.
Journal of molecular biology, 288(5), 975-987 (1999-05-18)
Serratia endonuclease is an important member of a class of magnesium dependent nucleases that are widely distributed in nature. Here, we describe the location and geometry of a magnesium-water cluster within the active site of this enzyme. The sole protein
Sylvain Cecchini et al.
Human gene therapy, 22(8), 1021-1030 (2011-03-09)
The large amounts of recombinant adeno-associated virus (rAAV) vector needed for clinical trials and eventual commercialization require robust, economical, reproducible, and scalable production processes compatible with current good manufacturing practice. rAAV produced using baculovirus and insect cells satisfies these conditions;
Kristina Clemens et al.
Journal of virology, 85(7), 3055-3066 (2011-01-29)
Cells expressing the yeast retrotransposon Ty3 form concentrated foci of Ty3 proteins and RNA within which virus-like particle (VLP) assembly occurs. Gag3, the major structural protein of the Ty3 retrotransposon, is composed of capsid (CA), spacer (SP), and nucleocapsid (NC)
Madhuri Gade et al.
JACS Au, 1(12), 2349-2360 (2022-01-04)
Protein conformational changes can facilitate the binding of noncognate substrates and underlying promiscuous activities. However, the contribution of substrate conformational dynamics to this process is comparatively poorly understood. Here, we analyze human (hMAT2A) and Escherichia coli (eMAT) methionine adenosyltransferases that
Aekkachai Tuekprakhon et al.
Cell, 185(14), 2422-2433 (2022-07-01)
The Omicron lineage of SARS-CoV-2, which was first described in November 2021, spread rapidly to become globally dominant and has split into a number of sublineages. BA.1 dominated the initial wave but has been replaced by BA.2 in many countries.