D1556
OptiPrep™ Dichtegradientenmedium
used for cell and subcellular organelle isolation
Synonym(e):
Iodixanol -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Form
liquid
Dichte
1.319-1.321 g/mL
Anwendung(en)
hematology
histology
SMILES String
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
InChIKey
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Untersuchung der Effizienz der Verkapselung von Einzelzellen,
- Isolierung seneszenter Krebszellen anhand von Gradienten,
- Isolierung unbehüllter Virionen aus bronchoalveolärer Lavage,
- Isolierung von Lipoproteinen und Makromolekülen,
- Aufreinigung von Virionen,
- Aufreinigung von Nervenzellen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Es ist biologisch inert und beeinträchtigt nicht die Tests für Markerenzyme,
- ist nicht-ionisch, nicht-toxisch, hat einen geringen osmotischen Druck
- und bildet spontane Gradienten, die stabiler und einfacher herzustellen sind als Saccharose.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.