N5661
Nuklease S1 aus Aspergillus oryzae
for single-strand DNA/RNA digestion
Synonym(e):
Endonuclease S1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Form
solution
Konzentration
≥100000 units/mL
Methode(n)
DNA purification: suitable
Eignung
suitable for nucleic acid purification
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Nur Kit-Komponenten
- 30mM Sodium acetate .25-.25 %
- 50mM Sodium chloride .29 %
- 1mM Zinc chloride .01 %
- Glycerol 50 %
- 2mg/mL Protein .2 %
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.