Merck
E8263
Sigma-Aldrich
Benzonase® Nuklease, hochrein
Benzonase® Nuclease, ultrapure
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
Synonym(e):
Endonuclease aus Serratia marcescens
Größe auswählen
5 KU
CHF 176.00
25 KU
CHF 1’740.00
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 KU
CHF 176.00
25 KU
CHF 1’740.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualität
ultrapure grade
Assay
≥99% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
30 kDa
Konzentration
≥250 units/μL
Anwendung(en)
research use
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Das Enzym wurde in einem Assay zur Bestimmung der Menge an Tf1-RNA verwendet, die durch Benzonase Nuklease vor dem Abbau geschützt ist. Das Tf1-Element aus Schizosaccharomyces pombe ist ein Retrotransposon mit langer terminaler Wiederholung, das funktionelle Protease, reverse Transkriptase und Integrase-Proteine kodiert.[1] Außerdem wurde es für die Fraktionierung von Kernpellets und Kernextrakten aus Zelllysaten verwendet.[2]
Entfernung von Nukleinsäure in Proteinproben
Reinste Benzonase Nuklease, oder Endonuklease aus Serratia marcescens, wurde in einer Studie zur Beurteilung der Auswirkungen von Natrium-Dodecylbenzolsulfonat und Entschäumungsmitteln auf die Endonuklease-Aktivität von Serratia marcescens verwendet. Endonuklease aus Serratia marcescens wurde ferner in einer Studie zur Untersuchung der Struktur von Chromatin-Untereinheiten verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Benzonase® Nuklease ist eine gentechnisch hergestellte Endonuklease aus Serratia marcescens.[3][4] Das Protein ist ein Dimer aus 30 kDa Untereinheiten mit zwei essentiellen Disulfidbindungen.[5][6][7][8] Diese Endonuklease greift alle DNA- und RNA-Formen (einzelsträngig, doppelsträngig, linear und zirkulär) an, baut diese ab und kann unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Sie schließt Nukleinsäuren vollständig in 5′-Monophosphat-terminierte Oligonukleotide mit einer Länge von 3 bis 5 Basen auf. Dies ist ideal für die Entfernung von Nukleinsäuren aus rekombinanten Proteinen und für Anwendungen, in denen ein vollständiger Verdau von Nukleinsäuren gewünscht ist. Sie reduziert darüber hinaus die Viskosität in Proteinextrakten und beugt Zellverklumpungen vor. Die Vorbehandlung einer Proteinprobe mit diesem Enzym verbessert ihre Auflösung in der 2D Gel-Elektrophorese durch die Entfernung aller gebundenen Nukleinsäuren. Der optimale pH-Wert für die Enzymaktivität liegt zwischen 8,0 und 9,2.
Verdaut native oder hitzedenaturierte DNA und RNA.
Einheitendefinition
Eine Einheit verdaut mit Ultraschall behandelte Lachssperma-DNA in säurelösliche Oligonukleotide entsprechend einem ΔA260 von 1,0 in 30 min bei einem pH-Wert von 8,0 bei 37 °C (Reaktionsvolumen 2,625 ml).
Physikalische Form
Lösung in 50 % Glycerin, mit 20 mM Tris HCl, pH 8,0, 2 mM MgCl2 und 20 mM NaCl.
Rechtliche Hinweise
Benzonase® Nuklease wird von der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften geliefert.
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laure Teysset et al.
Journal of virology, 77(9), 5451-5463 (2003-04-15)
The Tf1 element of Schizosaccharomyces pombe is a long terminal repeat-containing retrotransposon that encodes functional protease, reverse transcriptase, and integrase proteins. Although these proteins are known to be necessary for protein processing, reverse transcription, and integration, respectively, the function of
Daria V Babushok et al.
Human mutation, 28(6), 527-539 (2007-02-20)
Long interspersed nucleotide element (LINE)-1 retrotransposon (L1) has emerged as the largest contributor to mammalian genome mass, responsible for over 35% of the human genome. Differences in the number and activity levels of L1s contribute to interindividual variation in humans
T K Ball et al.
Gene, 57(2-3), 183-192 (1987-01-01)
We are studying exoproteins of the enteric bacterium Serratia marcescens as a model system for the release of extracellular proteins from the cell. In this work we report the cloning of the gene for a secreted nuclease from S. marcescens
Syed Nabeel-Shah et al.
Scientific reports, 10(1), 168-168 (2020-01-15)
Chromatin organization influences most aspects of gene expression regulation. The linker histone H1, along with the core histones, is a key component of eukaryotic chromatin. Despite its critical roles in chromatin structure and function and gene regulation, studies regarding the
P Friedhoff et al.
Protein expression and purification, 5(1), 37-43 (1994-02-01)
Overproduction of the extracellular Serratia marcescens nuclease in Escherichia coli results in aggregation and sequestration of a large amount of the protein in inclusion bodies. Only a relatively small amount is secreted into the medium from which it can be
Artikel
Auf dieser Seite sind neun häufig gestellte Fragen und Antworten zu Benzonase® Nuklease aufgeführt.
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
  1. Does this benzonase contain any epitope tag?
    1 answer
    1. Product E8263 does not have any epitope tag.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Reviews 4
    • Votes 8
    5 out of 5 stars.
    High-quality benzonase
    This is a high-end benzonase. I used it to remove extra plasmids during adeno-associated viral vector production.