Wichtige Dokumente
T4319
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
TMB
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin-Flüssigsubstrat, Form mit langsamer Kinetik, für ELISA, peroxidase substrate
Qualitätsniveau
Form
liquid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.