Fortfahren mit
T2885
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 56.10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 87.40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 502.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
CHF 56.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
168-171 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht karzinogener Ersatz (negativer Ames-Test) für Benzidin, der sich als Peroxidasesubstrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren eignet. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 620–650 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagens für den Nachweis von Blut, Hämoglobingehalt, Peroxidasegehalt.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin wird verwendet:
  • als Ergänzungsmittel in Man-Rodosa-Sharpe (MRS)-Agarplatten zur Blaufärbung der Lactobacilli-Kolonien in Gegenwart von O2[1]
  • als Substratlösung für ELISA (Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest)
  • in Myeloperoxidase (MPO)-Aktivitätsassays zur Quantifizierung von Neutrophilen
Biochem/physiol Actions
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin/TMB kann als Chromogen zur Beschleunigung der Peroxidase-Reaktion verwendet werden, aus der das Produkt entsteht. In lebensmittel- und umwelttechnischen Dekontamintationsverfahren kann TMB im Rahmen der In-situ-FAC (freies Chlor)-Kontrolle von chloridhaltigen Reinigungsmitteln verwendet werden.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8603368774809743
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)