The ultrafiltration membrane in this product is characterized by a nominal molecular weight limit based on protein retention. An absolute linear pore diameter is not determined. However, a membrane with a 10 kDa molecular weight cutoff will retain nanoparticles of 3-9 nanometers. Please see the related article on nanoparticle ultrafiltration: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/nanoparticle-ultrafiltration
UFC5010
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 10 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 10 kDa MWCO, 0,5 ml Probenvolumen
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
pkg of 500 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
4.99 cm (1.96 in.)
Durchmesser
10.8 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
0.5 mL
Arbeitsvolumen
≤500 μL
0.5 mL
Porengröße
10 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 30-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Amicon® Ultra 0,5 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch die vertikale Membran und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 0,5-ml-Filter eine gute Leistung bei kürzeren Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Primer-Entfernung, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einer Reaktionsmischung vorkommen, und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 10-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
- Konzentriert 500 μl runter auf 15 μl
- Konzentrationsfaktor 25x bis 30x
- Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % aus verdünnter Ausgangslösung)
- Schnelle Verarbeitungsdauer: 10 bis 30 Minuten
- Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Protokolle
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
-
What is the pore diameter of Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the tolerance for molecular weight with these spin columns? Could you reasonably purify a protein of 15 kDa using these columns, or are the tolerances too high and would result in loss of protein into the filtrate?
1 answer-
It is recommended to choose a molecular weight cut-off that is at least two times smaller than the molecular weight of the target molecules.
Helpful?
-
-
Is this filter suitable for purifying MHC-bound peptides as filtrate/eluate while trapping proteins and antibodies as retentate following Immunoprecipitation?
1 answer-
This product is not suitable for separating protein/peptides of different sizes.
Helpful?
-
-
If a centrifuge is unable to achieve a spinning speed of 14000 X g as recommended in the protocol, is it possible to compensate by spinning the samples for a longer duration?
1 answer-
Yes, it is possible to compensate for a lower centrifuge spinning speed by increasing the duration. This can be achieved by calculating the K factor, which determines the adjustment needed in time.
Helpful?
-
-
se puede utilizar los UFC501024 para concentrar una proteina glicosilada?
1 answer-
Yes, Amicon devices like UFC501024 can be used to concentrate any protein greater than about 20 kDa.
Helpful?
-
-
Dear Sir/Mam, can you let me know how many tubes is 8 pkg? Is it 8 tubes? Best regards, Alejandra
1 answer-
It is 8 tubes per pack.
Helpful?
-
-
What is the maximum RPM that this can be spun to ensure the membrane does not perforate?
1 answer-
The recommended G force for the Amicon® Ultra-0.5 filter is 14,000 g & 1,000 g reverse spin when using a Fixed-Angle (35 º) Rotor.
Please refer to the brochure for more information: details: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/181/br5002en-protein-prep-workflow-ms.pdf