Merck
UFC9003
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 3 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator mit Ultracel®-Membran, 3 kDa MWCO, 15 ml Probenvolumen
Größe auswählen
8 PKG
CHF 214.00
24 PKG
CHF 554.00
96 PKG
CHF 2’130.00
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 PKG
CHF 214.00
24 PKG
CHF 554.00
96 PKG
CHF 2’130.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
CHF 214.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
15 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
12.1 cm (4.807 in.)
Durchmesser
2.97 cm
Filtrationsfläche
7.6 cm2
Volumen
15 mL
Arbeitsvolumen
≤15 mL
15 mL
Porengröße
3 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 15 ml Zentrifugenvorrichtung mit Ultracel® 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration und verlässliche Rückhaltung von Makromolekülen. Zum Beispiel wird Zytochrom C (12,4 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 0,25 mg/ml zu >90 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Rotationszeiten bieten.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLS.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 3-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
  • Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Rotationszeiten (innerhalb 10–15 Minuten).
  • Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
  • 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
  • Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
  • Direkter Probenzugang für die Pipettiervorrichtung eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can we reuse the tube or it is single time use only?
    1 answer
    1. This product is intended for single use. Repeated usage may result in declining performance.
      Helpful?
  2. Hello, I did not get if all the proteins will remain in the filter and if I can recover them from the filter (product: UFC9003 Millipore Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO). What will exactly remain in the liquid part in the bottom? Many thanks
    1 answer
    1. These centrifugal devices separate constituents of a given sample by molecular weight. This product has a molecular weight cut-off (MWCO) of 3000 Daltons. Components of the sample with a molecular weight greater that the designated 3 kDa will remain in the retained portion following centrifugation, while components of less that 3 kDa will filter through. See the image below to review this 2 part device.
      Please see the following link to review the product User Guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/251/395/pr05035w-ug-ms.pdf
      The link below is a video demonstrating the practical use of the Amicon products:
      https://www.youtube.com/watch?v=7uUUYqIpI6U
      Helpful?
  3. Hi, I am writing to ask if you have centrifugal filters with hydrophobic membranes. I am looking to test them for oil/water separation downstream to a fermentation process for food applications.
    1 answer
    1. The ultrafiltration membranes used in Amicon devices are all hydrophilic. There are no hydrophobic options.
      Helpful?
  4. Even sanitizing the devices with 70% ethanol, how many times may I use one tube? I mean, How many times can be used it?
    1 answer
    1. The unit is for one-time use only.
      Helpful?
  5. How many tubes are inside the pack? For example, there is a pack size of 8 pkg. What does it mean? Does it mean 8 tubes or 8 packs of tubes? Does it mean that there are 8 tubes in the pack? Can you explain more, please?
    1 answer
    1. The package quantity for each item is as follows:
      UFC900308 - 8 tubes
      UFC900324 - 24 tubes
      UFC900396 - 96 tubes
      Helpful?
  6. How much g (rcf) force can be applied during the spin?
    1 answer
    1. Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Devices can be spun at 4,000 x g maximum for approximately 15-60 minutes when using a swinging-bucket rotor, or at 5,000 x g maximum for approximately 15-60 minutes when using a fixed-angle rotor.
      Helpful?
  7. Is autoclave sterilization possible?
    1 answer
    1. The Amicon Ultra devices are manufactured under very thorough and controlled cleaning conditions, however they are not sterile and cannot be sterilized by UV or autoclaving. However, it is possible to sanitize the devices with 70% ethanol, followed by several rinses with sterile water or culture medium.