Merck
87748
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
TMB substrate, chromogenic, ≥98.0% (NT), powder
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
Größe auswählen
1 G
CHF 124.00
5 G
CHF 316.00
25 G
CHF 1’190.00
CHF 124.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 124.00
5 G
CHF 316.00
25 G
CHF 1’190.00
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
Beilstein:
2808541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
CHF 124.00
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin, ≥98.0% (NT)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
powder
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
166-171 °C
168-171 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate for peroxidase in:
  • enzyme-immunoassay (EIA)[1]
  • indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • sandwich enzyme-linked immunosorbent assay[3]
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht karzinogener Ersatz (negativer Ames-Test) für Benzidin, der sich als Peroxidasesubstrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren eignet. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 620–650 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagens für den Nachweis von Blut, Hämoglobingehalt, Peroxidasegehalt.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sex, androgens, and whole-organism performance in an Australian lizard
Noble DWAA, et al.
Biological journal of the Linnean Society, 111(4), 834-849 (2014)
Sally L Sherwen et al.
Zoo biology, 34(4), 287-295 (2015-06-04)
Free range exhibits are becoming increasingly popular in zoos as a means to enhance interaction between visitors and animals. However very little research exists on the impacts of visitors on animal behaviour and stress in free range exhibits. We investigated
Simon Z He et al.
Leukemia & lymphoma, 56(5), 1406-1415 (2014-09-25)
Acute myeloid leukemia (AML) blasts express high levels of interlekin-3 (IL-3) receptor-α (CD123). CSL360 is a recombinant, chimeric immunoglobulin G1 (IgG1), anti-CD123 monoclonal antibody (MoAb) that neutralizes IL-3 and demonstrates anti-leukemic activity in vitro. This phase 1 study assessed safety
Ronit Mazor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8571-8576 (2014-05-07)
Nonhuman proteins have valuable therapeutic properties, but their efficacy is limited by neutralizing antibodies. Recombinant immunotoxins (RITs) are potent anticancer agents that have produced many complete remissions in leukemia, but immunogenicity limits the number of doses that can be given
Y Jung et al.
Mucosal immunology, 8(4), 930-942 (2015-01-08)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that reside in the gastrointestinal (GI) lamina propria, where their basal function remains largely unexplored. In this study, by examining mice with a selective deficiency of systemic eosinophils (by lineage ablation) or GI eosinophils (eotaxin-1/2 double