Merck
860336
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin
≥99%
Synonym(e):
4,4′-Diamino-3,3′,5,5′-tetramethyl-biphenyl, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Lineare Formel:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.34
Beilstein:
2808541
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
168-171 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChIKey
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin ist ein gegenüber Peroxidase empfindlicher Farbstoff. Es ist aufgrund seiner Produktstabilität und keiner Störung durch Calcium- und Magnesium-Ionen eine bessere Alternative für Syringaldazin zur Bestimmung von Chlor in Wasser.
Anwendung
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein nicht karzinogener Ersatz (negativer Ames-Test) für Benzidin, der sich als Peroxidasesubstrat zur Verwendung in ELISA-Verfahren eignet. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 620–650 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden. Ein empfindliches und spezifisches Reagens für den Nachweis von Blut, Hämoglobingehalt, Peroxidasegehalt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Colorimetric method for determination of chlorine with 3, 3?, 5, 5?-tetramethylbenzidine.
Serrat F B
Talanta, 41(12), 2091-2094 (1994)
Iron oxide nanoparticles: Hidden talent
Perez J M
Nature Nanotechnology, 2(9), 535-535 (2007)
Y Jung et al.
Mucosal immunology, 8(4), 930-942 (2015-01-08)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that reside in the gastrointestinal (GI) lamina propria, where their basal function remains largely unexplored. In this study, by examining mice with a selective deficiency of systemic eosinophils (by lineage ablation) or GI eosinophils (eotaxin-1/2 double
Jan Pencik et al.
Nature communications, 6, 7736-7736 (2015-07-23)
Prostate cancer (PCa) is the most prevalent cancer in men. Hyperactive STAT3 is thought to be oncogenic in PCa. However, targeting of the IL-6/STAT3 axis in PCa patients has failed to provide therapeutic benefit. Here we show that genetic inactivation
Jiabin Yan et al.
Viruses, 7(3), 1429-1453 (2015-03-26)
Signaling through the Fas/Apo-1/CD95 death receptor is known to affect virus-specific cell-mediated immune (CMI) responses. We tested whether modulating the Fas-apoptotic pathway can enhance immune responses to DNA vaccination or lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infection. Mice were electroporated with plasmids