Merck
T2694
Sigma-Aldrich
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 8.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
1 M
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH-Wert
8.0
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Allgemeine Beschreibung
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Anwendung
Trizma®-Hydrochloridlösung wird verwendet:
  • als Bestandteil eines Extraktionspuffers für die DNA-Isolierung von Plasmodiophora brassicae
  • als Bestandteil eines Resuspensionspuffers für eine humangenomische Probe mit fragmentierter DNA
  • zur Einstellung des pH-Wertes von Plasmaproben und als Bestandteil eines Rekonstitutions- und Neutralisationspuffers
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olivier Harismendy et al.
Genome biology, 12(12), R124-R124 (2011-12-22)
Ultra-deep targeted sequencing (UDT-Seq) can identify subclonal somatic mutations in tumor samples. Early assays' limited breadth and depth restrict their clinical utility. Here, we target 71 kb of mutational hotspots in 42 cancer genes. We present novel methods enhancing both
Anti-peptide monoclonal antibodies generated for immuno-MRM assays have a high probability of supporting Western blot and ELISA
Schoenherr RM, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, mcp-O114 (2014)
Accurate variant detection across non-amplified and whole genome amplified DNA using targeted next generation sequencing
ElSharawy A, et al.
BMC Genomics, 13(1), 500-500 (2012)
Root Gall Formation, Resting Spore Isolation and High Molecular Weight DNA Extraction of Plasmodiophora brassicae
Mehrabi S, et al.
Bio-protocol (2018)
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a