Merck
T3038
Sigma-Aldrich
Trizma®-Hydrochlorid -Lösung
1 M, BioReagent, for molecular biology
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
0.2 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Konzentration
1 M
Verunreinigungen
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH-Wert
8.0
Anwendung(en)
agriculture
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Trizma®-Hydrochloridlösung ist ein nützlicher biologischer Puffer.
Anwendung
Trizma®-Hydrochloridlösung kann in folgenden Studien verwendet werden:
  • Als Puffer für die 2-D-Elektrophorese von Fibroblastenzellen der Ratte.
  • Als Puffer für die schnelle Isolierung von Pflanzen-DNA mit hohem molekularem Gewicht (Länge von mindestens 50.000 Basenpaaren).
  • Selektive Immunpräzipitation Biotin-markierter DNA mit Antibiotin-IgG und Staphylococcus sp.
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Sonstige Hinweise
Wird als 0,2-μm-filtrierte Lösung mit pH-eingestellter BioPerformance zertifizierter Trizma-Base in 18 Megaohm Wasser hergestellt.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M G Murray et al.
Nucleic acids research, 8(19), 4321-4325 (1980-10-10)
A method is presented for the rapid isolation of high molecular weight plant DNA (50,000 base pairs or more in length) which is free of contaminants which interfere with complete digestion by restriction endonucleases. The procedure yields total cellular DNA
Lisa W von Friesen et al.
Marine pollution bulletin, 142, 129-134 (2019-06-25)
Standardized methods for the digestion of biota for microplastic analysis are currently lacking. Chemical methods can be effective, but can also cause damage to some polymers. Enzymatic methods are known to be gentler, but often laborious, expensive and time consuming.
Emilie M F Kallenbach et al.
The Science of the total environment, 786, 147455-147455 (2021-05-09)
Chitinaceous organisms have been found to ingest microplastic; however, a standardised, validated, and time- and cost-efficient method for dissolving these organisms without affecting microplastic particles is still required. This study tested four protocols for dissolving organisms with a chitin exoskeleton:
P R Langer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(11), 6633-6637 (1981-11-01)
Analogs of dUTP and UTP that contain a biotin molecule covalently bound to the C-5 position of the pyrimidine ring through an allylamine linker arm have been synthesized. These biotin-labeled nucleotides are efficient substrates for a variety of DNA and
Martin Dahl et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 273, 116451-116451 (2021-01-25)
Plastic pollution is emerging as a potential threat to the marine environment. In the current study, we selected seagrass meadows, known to efficiently trap organic and inorganic particles, to investigate the concentrations and dynamics of microplastics in their soil. We
Verwandter Inhalt
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.