10812846001
Roche
Tris-Hydrochlorid
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
Synonym(e):
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid, TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (titration)
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
FISH: suitable
pH-Wert
7.0-9.0
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Absorption
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Schwermetalle: <1 ppm Pb und Fe
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable