Merck
I8896
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CA-630
for molecular biology
Synonym(e):
Octylphenoxy-Poly(ethylenoxy)ethanol, verzweigt, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)nC14H22O
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.31
Qualität
for molecular biology
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
HLB
13
Fremdaktivität
DNase and RNase, none detected
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChIKey
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
IGEPAL® CA-630 ist ein nichtionisches, nicht denaturierendes Detergens, das für die Solubilisierung, Isolation und Aufreinigung von Membranproteinkomplexen geeignet ist. Es ist chemisch nicht von Nonidet P-40 unterscheidbar.
Anwendung
IGEPAL® CA-630 wurde verwendet
  • als neutrales Detergens im Homogenisierungspuffer beim Western Blotting von Mausmuskel-Homogenaten
  • in der X-Gal-Färbung zur Untersuchung der LacZ-Expression in E8.5-E10.5-Embryos
  • in Zell-Lyse-Puffer für die Zubereitung von einsatzbereiten Zelllysaten für RT-qPCR
Sonstige Hinweise
Nichtionisches, nicht-denaturierendens Detergens
Qualität
Chemisch nicht unterscheidbar von Nonidet P-40, das nicht mehr im Handel erhältlich ist.
Vorsicht
Kann sich während der Lagerung eintrüben oder absetzen. Durch Erhitzen auf 40 °C erhält man eine klare Flüssigkeit.
Rechtliche Hinweise
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joseph A Roche et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 59(11), 964-975 (2011-11-02)
Mutations in the DYSF gene that severely reduce the levels of the protein dysferlin are implicated in muscle-wasting syndromes known as dysferlinopathies. Although studies of its function in skeletal muscle have focused on its potential role in repairing the plasma
Amina Abbadi et al.
The Journal of biological chemistry, 291(3), 1448-1455 (2015-11-26)
Many cells, including murine airway epithelial cells, respond to a variety of inflammatory stimuli by synthesizing leukocyte-adhesive hyaluronan (HA) cables that remain attached to their cell surfaces. This study shows that air-liquid interface cultures of murine airway epithelial cells (AECs)
Bojana Lucic et al.
Nature communications, 10(1), 4059-4059 (2019-09-08)
HIV-1 recurrently targets active genes and integrates in the proximity of the nuclear pore compartment in CD4+ T cells. However, the genomic features of these genes and the relevance of their transcriptional activity for HIV-1 integration have so far remained
Simon Lalonde et al.
Genome biology, 20(1), 133-133 (2019-07-10)
Genome-wide association studies (GWAS) have identified hundreds of loci associated with coronary artery disease (CAD) and blood pressure (BP) or hypertension. Many of these loci are not linked to traditional risk factors, nor do they include obvious candidate genes, complicating
Per Wasteson et al.
Development (Cambridge, England), 135(10), 1823-1832 (2008-04-18)
Aortic smooth muscle cells (SMCs) have been proposed to derive from lateral plate mesoderm. It has further been suggested that induction of SMC differentiation is confined to the ventral side of the aorta, and that SMCs later migrate to the
Protokolle
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über verschiedene Pulldown-Assays für die weitere Isolation von Multiproteinkomplexen zur Identifizierung ihrer Komponenten mit Produkten von Cytiva.
Verwandter Inhalt
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Pulldown-Assays, Reagenzien und Protokolle zur Untersuchung von in vitro Protein-Protein-Interaktionen unter Verwendung von Affinitäts- oder GST-Pulldown, Tandem Affinity Purification (TAP) und Co-Immunpräzipitationsmethoden.