SRP6007
NT-3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
HDNF, NGF-2, NT-3, Nerve growth factor-2, Neurotrophic factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
13.6 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... NTF3(18205)
Allgemeine Beschreibung
Murine NT-3 produced from Escherichia coli contains 119 amino acid and having a molecular mass is 13.6kDa.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)