SRP3017
BMP-6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
VGR
Größe auswählen
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
0.03-0.06 μg/mL ED50
Mol-Gew.
26.2 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BMP6(654)
Allgemeine Beschreibung
Recombinant human BMP-6 is a 26.2kDa homodimeric glycoprotein consisting of two 117 amino acid subunits, which correspond to amino acid residues 397 to 513 of the full-length BMP-6 precursor.
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?