Wichtige Dokumente
H4791
BMP2, human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Synonym(e):
BMP-2
Größe auswählen
CHF 350.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 350.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Morphogenetisches Knochenprotein 2 human, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤60 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg Endotoxin level
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BMP2(650)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.