Fortfahren mit
C2605
Cellulase aus Aspergillus sp.
greener alternative
aqueous solution
Synonym(e):
Carezyme 4500L®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 227.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥1000 units/g
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥1000 units/g
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Celluloseethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Biofiles-Artikel und unter Enzyme für die alternative Energien-Forschung
Application
Cellulase aus Aspergillus sp. wurde bei der Analyse der biologischen Abbaubarkeit von BBC (bioabsorbierbarer Bakteriencellulose) zum Abbau von Cello-Oligosacchariden zu Glucose verwendet.[1] Das Enzym wurde auch in der Photonenkorrelationsspektroskopie zur Untersuchung seiner Wirkung auf unfiltrierte Bierproben eingesetzt. Die bewerteten Parameter dieser spektroskopischen Analyse waren die Größe der suspendierten Teilchen, der Durchfluss und die Trübungsstabilität.
Biochem/physiol Actions
Cellulasen sind Enzyme, die Cellulose, ein lineares Polymer aus Anhydroglucoseeinheiten, die durch β-1,4-Glykosidbindungen verbunden sind, zu Glucose hydrolysieren. Endo-β-D-glucanase ist eines der Hauptkomponentenenzyme des Cellulasekomplexes. Es katalysiert die Hydrolyse von Cellulose durch zufällige Teilung der Zuckerreste innerhalb des Moleküls. Exo-β-D-glucanase und β-Glucosidase können Cellulose synergistisch zu Glucose umwandeln, und werden daher im industriellen Maßstab eingesetzt.[2]
Preparation Note
Hergestellt durch Submersfermentation eines genetisch verändertem Aspergillus-Mikroorganismus
Other Notes
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Carezyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2730C1184C0615
specific activity
≥1000 units/g
specific activity
≥700 units/g
specific activity
≥0.3 units/mg solid
specific activity
≥5,000 units/g solid
form
solid
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What is the total protein content (% w/w or mg/mL) of the liquid formulation?
    1 answer
    1. This is a product of Novozyme Corp. The protein content is not among its release specifications. Its efficacy is determined by its enzymatic activity in terms of units per gram liquid. To get a units/mL value, one can use the density value of approximately 1.2 g/mL to convert to a units/mL value for each lot.
      Helpful?
  2. what is enzyme activity in FPU for  C2605
    1 answer
    1. Unfortunately, the enzyme activity is not tested in terms of filter paper units (FPU). It is presented as U/g.
      Kindly review the following citation that provides a reference to the FPU method (Adney and Baker). As this value is not presented on the certificate of analysis, it may be necessary to re-assess the FPU for every batch received:
      Rodrigues AC, Haven MØ, Lindedam J, Felby C, Gama M. Celluclast and Cellic® CTec2: Saccharification/fermentation of wheat straw, solid-liquid partition and potential of enzyme recycling by alkaline washing. Enzyme Microb Technol. 2015 Nov;79-80:70-7. doi: 10.1016/j.enzmictec.2015.06.019. Epub 2015 Jul 17. PMID: 26320717.
      Helpful?
  3. What is the shelf life of the Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the optimum pH for Cellulase from Aspergillus sp., Product C2605?
    1 answer
    1. At a temperature of 40°C, Novozyme has found ~pH 8.0-8.2 to be the optimum pH range for this enzyme.
      Helpful?
  6. What is the unit activity of the Cellulase from Aspergillus sp. enzyme, Product C2605?
    1 answer
    1. We provide the unit activity of the product in terms of units/g, for each individual lot. To get a units/mL value, one can use the density value of approximately 1.2 g/mL to convert to a units/mL value for each lot.
      Helpful?
  7. What is the optimum temperature for activity for Cellulase from Aspergillus sp., Product C2605?
    1 answer
    1. At pH 8.5, Novozyme has determined that the optimal activity for this enzyme is ~60°C. The percentage of maximum activity is ~40% of that value at 40°C, and ~80% at 50°C. There is a steep drop in activity above 60°C.
      Helpful?
  8. What are the supplier's working conditions for determining the activity for Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 answer
    1. This product is assayed using carboxymethycellulose as substrate, at 40°C, at a pH of 7.5.
      Helpful?
  9. What is the density of Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 answer
    1. The density of this cellulase solution is approximately 1.2 g/mL.
      Helpful?
  10. How are the activity units of Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp., listed on the C of A?
    1 answer
    1. The activity of cellulase given on the C of A is in units per gram of liquid.