Merck
C1794
Sigma-Aldrich
Cellulase aus Trichoderma sp.
greener alternative
Cellulase from Trichoderma sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture, 3-10 units/mg solid
Synonym(e):
β-1,4-glucanase
Größe auswählen
5000 UNITS
CHF 250.00
10000 UNITS
CHF 450.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5000 UNITS
CHF 250.00
10000 UNITS
CHF 450.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
10171502
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.72
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
fungus (Trichoderma sp.)
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Spezifische Aktivität
3-10 units/mg solid
Enthält
maltodextrin
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als Enzym für alternative Energien verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Enzyme für die alternative Energieforschung.
Anwendung
Cellulase (β-1,4-Glucanase) ist ein natürliches Enzym, das von den filamentösen Pilzen Trichoderma viride erzeugt wird und die Endohydrolyse von (1→4)-beta-D-glucosidischen Bindungen in Cellulose und Lichenin fördert. Cellulasen sind wichtig für die Verarbeitung von potenziellen Handelswaren wie Cellulose-Ethanol.
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt in einer Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C (2 Std. Inkubationszeit) 1,0 μmol Glucose aus Cellulose frei.
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rachel A Levin et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 64(5), 588-597 (2017-01-26)
Dinoflagellates within the genus Symbiodinium are photosymbionts of many tropical reef invertebrates, including corals, making them central to the health of coral reefs. Symbiodinium have therefore gained significant research attention, though studies have been constrained by technical limitations. In particular
Binay Bhushan Panda et al.
BMC plant biology, 18(1), 89-89 (2018-05-23)
Poor filling of grains in the basal spikelets of large size panicles bearing numerous spikelets has been a major limitation in attempts to increase the rice production to feed the world's increasing population. Considering that biotechnological intervention could play important
Jin Zhou et al.
Bioresource technology, 100(2), 819-825 (2008-09-06)
To improve the enzymatic hydrolytic efficiency and reduce production cost, a statistically designed experimental approach was used to optimize the composition of cellulase mixture so as to maximize the amount of glucose produced from steam-exploded corn stover (SECS). Using seven
Mari Aidemark et al.
BMC plant biology, 10, 274-274 (2010-12-16)
Alamethicin is a membrane-active peptide isolated from the beneficial root-colonising fungus Trichoderma viride. This peptide can insert into membranes to form voltage-dependent pores. We have previously shown that alamethicin efficiently permeabilises the plasma membrane, mitochondria and plastids of cultured plant
Paula Berenstecher et al.
Current biology : CB, 30(16), 3243-3251 (2020-07-04)
Photodegradation of aboveground senescent plant material (plant litter) due to exposure to solar radiation has been identified as a dominant control on carbon (C) loss in semi-arid ecosystems [1], upturning traditional models of C cycling based only on available moisture
Protokolle
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, I was wondering how to prepare the enzyme solution? Can I just dilute it on PBS? Thanks
    1 answer
    1. For testing purposes, this product is prepared in cold deionized water. While PBS has not been tested as a solvent, the enzyme is expected to be soluble. Please see the link below to review the assay protocol for cellulase and hemicellulase:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-cellulase
      Helpful?
  2. Hello, what is the Uniprot number or Gene ID for C1794-5KU? Thank you
    1 answer
    1. The Gene ID for Cellulase from Trichoderma sp. (AKA Gliocladium sp.) is GH45. Please see information at the links below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/A0A023NB15/entry
      https://hsrm.umn.edu/node/2931
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review