Fortfahren mit
V2010
Viscozym® L
cellulolytic enzyme mixture
Synonym(e):
Lysierendes Enzym aus Aspergillus sp., Zellwandzerstörender Enzymkomplex aus Aspergillus sp.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 320.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
fermentation/recombinant
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fermentation/recombinant
Quality Segment
form
liquid
enzyme activity
≥100 FBGU/g
technique(s)
protein extraction: suitable
density
~1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
General description
Viscozyme® L ist ein Lignocellulose-spezialisierter Multi-Enzym-Komplex aus Aspergillus aculeatus. Er enthält viele verschiedene Carbohydrasen, darunter Arabanase, Cellulase, β-Glucanase, Hemicellulase und Xylanase.
Application
Viscozyme® L wird wie folgt verwendet:
  • beim Extrahieren von Polyphenol aus Grapefruit und unreifen Äpfeln
  • zum Untersuchen der Wirkung seines Zusatzes auf den Nährwert und die Silageeigenschaften von Sonnenblumensilage
  • zur Simulation des Fermentationsprozesses bei der In-vitro-Verdaulichkeit von ehemaligen Lebensmitteln
  • zur enzymatischen Behandlung bei der Untersuchung seines Effekts auf die antioxidativen Eigenschaften von Weizenkleie
Biochem/physiol Actions
Viscozyme L unterstützt die Freisetzung von Ölkörpern und Proteinen aus Zellen durch den Abbau von Hemicellulose-, Cellulose- und Pektinmolekülen sowie durch das Aufbrechen von Zellwandbestandteilen.
Features and Benefits
  • Kein GVO und enthält keine GVO.
  • Hergestellt durch Fermentierung eines Mikroorganismus.
  • Verbessert den Prozess durch schnellere und effizientere Öl/Wasser-Trennung.
Legal Information
Ein Produkt der Novozyme Corp.
Viscozyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0050P4032P4716
description
cellulolytic enzyme mixture
description
-
description
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
biological source
fermentation/recombinant
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
biological source
Aspergillus niger
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
aqueous glycerol solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the optimum pH and Temperature of this enzyme?
    1 answer
    1. The optimal pH for this enzyme ranges from 3.3 to 5.5, and the optimal temperature is between 40 to 50 °C. For stock solution preparation, 30 mM PBS pH 5.0 may be used for reconstitution.
      Helpful?
  2. What is the concentration I should use?
    1 answer
    1. For the reduction of beta-glucans and viscosity, a dosage of 0.02-0.1% of grist weight is recommended. For other applications, a general recommendation is 0.05-0.1%.
      Helpful?
  3. What does the hemicellulases of this product contain? Can it degrade mannan or galactan?
    1 answer
    1. The key enzyme activity is endo-beta-glucanase, which hydrolyzes (1,3)- or (1,4)-linkages in beta-D-glucans. This product contains side activities of xylanase, cellulase, and hemicellulose. Mannan or galactan degradation is not expected.
      Helpful?
  4. What's the cas number of Viscozyme L?
    1 answer
    1. A CAS Registry Number is assigned to specific compounds. This product is a blend of beta-glucanases, pectinases, hemicellulases and xylanases and is not assigned a CAS number.
      Helpful?
  5. What enzymes does this product contain exactly? And does the ability to degrade pectin mean this product contains pectinase? And what type of hemicellulase does this product contain?
    1 answer
    1. This product is a blend of beta-glucanases, pectinases, hemicellulases, and xylanases.
      Helpful?
  6. How many units of enzyme in this 50ml?
    1 answer
    1. The unit value of this product is lot specific and reported on the Certificate of Analysis. A survey of the most recent lots shows and average activity of 108 units per gram and a density of 1.21 g/ml. Please see the link below to access the lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/search