Wichtige Dokumente
S5886
Natriumchlorid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Natriumchlorid (NaCl) wird wie folgt verwendet:
- zur Herstellung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung
- in Konservierungslösung zur Verdünnung von Sperma
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)