Fortfahren mit
P5405
Kaliumchlorid
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Synonym(e):
KCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Kaliumchlorid (KCl) ist bei Studien über Ionentransport und Kaliumkanäle nützlich. Es wird bekanntlich bei der Kristallisation von Histon-Kern-Oktameren verwendet.
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Kaliumchlorid hat folgende Anwendungen:
  • Präparation von Spermaproben in Percoll-Lösung
  • Blastozysten-Zellzählung mittels Giemsa-Färbung
  • Bestandteil von Nicht-Kapazitationsmedium
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9541746436409316
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
99.999% trace metals basis
solubility
H2O: 133 mg/mL
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf