Wichtige Dokumente
S5011
Natriumphosphat
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
Empfohlene Produkte
Qualität
BioPerformance Certified
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH-Wert
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
SMILES String
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)