Merck
S7653
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
Natriumchlorid, Natriummonochlorid, Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (AT)
Form
powder
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Verunreinigungen
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH-Wert
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
Anwendung(en)
genome editing
microbiology
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumchlorid, auch bekannt als Halitsalz, ist eines der am häufigsten in der Natur vorkommenden Mineralien. Es handelt sich dabei um einen bekannten Elektrolyten, der die zelluläre Integrität und Homöostase durch die Kontrolle des osmotischen Drucks und des Wasserhaushalts aufrechterhält. Natriumchlorid wird in der Lebensmittelindustrie aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften häufig als Lebensmittelzusatzstoff und Konservierungsmittel verwendet. Darüber hinaus wird es Laborpuffern zugesetzt, um deren Ionenstärke zu erhöhen. Auch bei der Extraktion von DNA kommt NaCl zum Einsatz. Natrium und Chlorid sind wichtige Elektrolyte für biologische Funktionen.
Anwendung
Natriumchlorid wird wie folgt verwendet:
  • Vorbereitung von PBS-Lösung (phosphatgepufferte Kochsalzlösung).
  • Vorbehandlung von Trachealknorpelgewebeproben vor der Dezellularisierung.
  • als Bestandteil von Trypticase-Soja-Agar-Medium zur Züchtung von Bakterien.
  • Vorbereitung des Lysepuffers.
Zusammen mit Natriumbicarbonat wird es zudem zur Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts von Körperflüssigkeiten eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Geprüft auf elementare Spurenverunreinigungen zur Gewährleistung einer hohen Reinheit.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
An optimized method for measurement of gamma-H2AX in blood mononuclear and cultured cells.
Muslimovic A, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1187-1193 (2008)
Beneficial effects of four Bacillus strains on the larval cultivation of Litopenaeus vannamei
Luis-Villase et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 321, 136-144 (2011)
Salt in food processing; usage and reduction: a review
Albarracin, Willian et al
International Journal of Food Science and Technology, 46, 1329-1336 (2011)
Alain Boldini et al.
Scientific reports, 9(1), 11989-11989 (2019-08-21)
A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design
Influence of the ionic strength on the polyelectrolyte multilayers' permeability
Antipov et al.
Langmuir, 19, 2444-2448 (2003)
Artikel
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Protokolle
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.