Fortfahren mit
M2393
Magnesiumchlorid Hexahydrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 138.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Form:
powder or crystals
Solubility:
H2O: soluble 500 mg/mL, clear, colorless
CHF 66.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: soluble 500 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesiumchloridhexahydrat (MgCl2 6H2O) wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen einer elektrochemischen Substratlösung für die Oberflächenbehandlung und Immunassayaufbereitung von monoklonalem Anti-Kreatinkinase(CK-MB)-Antikörper
  • als Komponente von Casaminosäurenmedium (Hv-Ca) zum Kultivieren von Haloferax volcanii-Stämmen
  • zum Herstellen von einem hydratierten Salz-Poly(vinylidenfluorid)-hexafluorpropylen P(VDF-HFP)/MgCl2 6H2O-Nanokompositfilm zum Untersuchen seiner Phasenumwandlung, Oberflächenmorphologie und dielektrischen Eigenschaft
Biochem/physiol Actions
Magnesiumchlorid wird verbreitet als Reagens in der Chemie und Molekularbiologie als Quelle für Magnesiumionen eingesetzt. Magnesium spielt in der Enzymologie, für die strukturelle Integrität von Zellmembran und Zellwand, die Muskelzellphysiologie und Nukleinsäurestruktur viele biologische Rollen. Es dient als Co-Faktor in verschiedenen Enzymen wie Desoxyribonuklease (DNase), den Restriktionsenzymen EcoRI und EcoRV und Ribonuklease H. Magnesium stabilisiert die polymeren Nukleinsäuren, einschließlich Ribozyme und Transfer-RNA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M927263068442615-M
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
crystalline solid
solubility
H2O: soluble 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
divalent cation, cell attachment, cell adherence, adenovirus infections
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf