Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
S9625
Natriumchlorid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Halit, NaCl
Größe auswählen
CHF 34.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 34.20
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.33 hPa ( 865 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
pH-Wert
7
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Als Matrize für die Synthese von 2D-Silizium-Nanoblättern mit Tetraethylorthosilikat (TEOS) als Siliziumquelle. Die große Oberfläche des NaCl fördert die Bildung der großflächigen SiO2-Nanoblätter über einen Selbstaufbau-Prozess.
- Als Matrize zur Herstellung von hohlen Nanowürfeln aus Zinndioxid (SnO2), die als Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden können.
- Als Katalysatorträger bei der Synthese von Kohlenstoff-Nanofasern im großen Maßstab mittels chemischer Gasphasenabscheidung mit Metalloxalaten als Katalysatoren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- sehr gut wasserlöslich und kosteneffizient
- einfach über einen Rekristallisationsprozess zu recyclen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
How much calcium this product contain?
1 answer-
This product is not tested for the presence of calcium. The minimum purity specification is 99.0%. Any calcium present would be in trace amounts. If calcium determination is critical for the intended application, please see the link below for a product that is tested for this element:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/106404Helpful?