609773
Natriumphosphat monobasisch-16O4
99.9 atom % 16O
Synonym(e):
Natriumdiwasserstoffphosphate-16O4
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
18O-depleted
Isotopenreinheit
99.9 atom % 16O
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[Na+].[16OH]P([16OH])([16O-])=[16O]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i;1+0,2+0,3+0,4+0
InChIKey
AJPJDKMHJJGVTQ-HSUBZZBUSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable