Merck
567547
Millipore
Natriumphosphat, dibasisch, molekularbiologische Qualität, CAS-Nr. 7558-79-4, Calbiochem
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Synonym(e):
Natriumphosphat, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
Größe auswählen
250 G
CHF 87.70
1 KG
CHF 282.00
CHF 87.70
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 87.70
1 KG
CHF 282.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
CHF 87.70
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Löslichkeit
water: 10%
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
In Verbindung mit monobasischem Natriumphosphat (Kat.-Nr. 567545 oder 567549) bei der Herstellung von biologischen Puffern von Nutzen.
Molekularbiologisches Reagenz (Absorption: ≤0,01 bei 260 nm und 280 mm).
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable