Merck
S7907
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
38070211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.1% Insoluble matter
pH-Wert
8.0-11.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
<0.05 at 260 in H2O at 1 M
<0.05 at 280 in H2O at 1 M
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumphosphat, zweibasisch (NaH2PO4), auch bekannt als Dinatriumphosphat, ist aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften ein Phosphatsalz, das in der biochemischen Forschung häufig verwendet wird. Es ist eine Schlüsselkomponente bei der Herstellung von Phosphatpuffersalzlösung (PBS) und Phosphatpuffer, einer häufig verwendeten Pufferlösung für viele biologische Anwendungen. Zusätzlich zu seinen Puffereigenschaften wird NaH2PO4 auch als Fällungsmittel zur Bildung von Silberorthophosphat (Ag3PO4) verwendet, was es zu einem wertvollen Hilfsmittel in vielen Labors macht. Dinatriumphosphat ist darüber hinaus ein weit verbreiteter Emulgator in Molkereiprodukten wie Käse und anderen Lebensmitteln.
Anwendung
Natriumphosphat, zweibasisch wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil von phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS)
  • als Bestandteil des Puffers für die Herstellung des Verdünnungsmittels für die Kryokonservierung
  • bei der Herstellung von McIlvaine-Puffer (Citrat-Phosphat-Puffer) für Toluidinblau-Färbung
  • bei der Herstellung der S9-Mischung für den Ames-Test und den SOS-Chromotest
  • bei der Herstellung von Paste aus kalziumarmem Hydroxylapatit (CDHA) während des Herstellungsprozesses des CDHA-Gerüsts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die BioXtra-Produktlinie gewährleistet hochwertige Produkte für gleichbleibende Ergebnisse.
  • Hoher Assaywert (≥99,0 %) als Hinweis auf ihre Reinheit.
  • Pulverform für einfache Handhabung und Anwendung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Whole-mount Immunohistochemistry of Adult Zebrafish Retina for Advanced Imaging
Nagashima M and Hitchcock PF
Bio-protocol, 10(24) (2020)
Effect of phosphate salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 morphology for photocatalytic dye degradation under visible light and toxicity of the degraded dye products
Pongsaton A, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(49), 17369-17173 (2013)
Injectable magnesium oxychloride cement foam-derived scaffold for augmenting osteoporotic defect repair
Zhu Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science (2023)
Sperm protamine-status correlates to the fertility of breeding bulls
Dogan S, et al.
Biology of Reproduction, 92(4) (2015)
Effect of Emulsifier Salts on Textural and Flavor Properties of Processed Cheeses
Gupta SK, et al.
Journal of Dairy Science, 67(4), 764-778 (1984)