Merck
S0751
Sigma-Aldrich
Natriumphosphat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.98
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
38070208
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Methode(n)
DNA extraction: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
pH-Wert
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
detection
SMILES String
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumphosphat monobasisch fungiert als Säuerungsmittel in Laxativa und Brausepulvern. Es wird in Formulierungen für Käse, Erfrischungs- und andere Getränke verwendet.
Anwendung
Natriumphosphat monobasisch wird verwendet:
  • als Reagenz für die virale Transfektion und Faserimplantation bei Mäusen
  • in Phosphatpuffern für die Immunzytochemie und zur Bestimmung der individuellen Katalaseaktivität mittels PAGE (Polyacrylamid-Gelelektrophorese)
  • als Puffer für Zyklisierungsassays
  • bei automatisierten DNA-Extraktionsmethoden
  • als Chemikalie in einer künstlichen Liquor (aCSF)-Lösung zur Präparation von Rückenmark aus dem Hirnstamm von Ratten
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dictionary of Food ingredients (2001)
In vitro Brainstem-spinal Cord Preparation from Newborn Rat
Le Gal JP, et al.
The Journal of Neuroscience (2016)
Two Different Methods of Quantification of Oxidized Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) and Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NADH) Intracellular Levels: Enzymatic Coupled Cycling Assay and Ultra-performance Liquid Chromatography (UPLC)-Mass Spectrometry
Kanamori KS, et al.
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Automated and manual methods of DNA extraction for Aspergillus fumigatus and Rhizopus oryzae analyzed by quantitative real-time PCR
Francesconi A, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 46(6), 1978-1984 (2008)
Protocols to Study Declarative Memory Formation in Mice and Humans: Optogenetics and Translational Behavioral Approaches
Sellami A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2017)
Artikel
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Protokolle
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.