Merck
S1816
Sigma-Aldrich
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix für quantitative PCR, Kapillarformulierung
SYBR® Green qPCR reagent for Roche LightCycler® capillary systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Konzentration
1 units/reaction (20 μL reaction volume)
Methode(n)
qPCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Kompatibilität
for use with Roche LightCycler 480
Nachweisverfahren
SYBR® Green
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix, Kapillarformulierung, kombiniert die Vorteile eines Hot-Start-Enzyms, JumpStart Taq, in einem 2-fach konzentrierten ReadyMix, der speziell für den Einsatz mit Kapillarinstrumenten wie dem LightCycler®, dem thermalen Echtzeit-Cycler von Roche, entwickelt wurde. SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix ist eine optimierte Formulierung, die SYBR Green I Farbstoff, JumpStart Taq-DNA-Polymerase, 99 % reine Desoxynukleotide, Puffer und Stabilisatoren enthält.
SYBR Green Taq ReadyMix wird für Echtzeit-Amplifikationsexperimente mit Einzelprodukten empfohlen und kann auch zur Evaluierung von Primersequenzen vor der Herstellung fluoreszenzmarkierter Sonden eingesetzt werden. Fluoreszenzmarkierte Sonden werden nicht zur Verwendung mit SYBR Green I-Farbstoff empfohlen.
Anwendung
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix für die quantitative PCR, Kapillarformulierung wird in einer quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (RT-qPCR) und Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktischer 2-fach konzentrierter ReadyMix, der speziell für den Einsatz mit Kapillarinstrumenten wie dem Roche LightCycler® entwickelt wurde und sich ideal für durchsatzhohe Anwendungen eignet.
  • Erhöhte Spezifität und Zielausbeute – JumpStart Taq-Polymerase verhindert unspezifische Produkte und sorgt für genauere CT-Werte und eine verbesserte Quantifizierung.
  • Dieser Mastermix sorgt für Konsistenz bei allen Reaktionen
  • Für die Verkürzung der Aufbereitungsdauer und die Minimierung der Kontamination durch mehrere Pipettierschritte konzipiert
  • Der Doppelstrang-DNA-spezifische SYBR® Green I-Fluoreszenzfarbstoff ist günstig, einfach zu verwenden und sensitiv, wodurch er sich ideal für die Quantifizierung jeder DNA-Sequenz eignet
Verpackung
Das Standardreaktionsvolumen ist 20 μL.
100RXN ist verpackt als 1 X 1 mL.
400RXN ist verpackt als 1 X 4 mL.
Ein Röhrchen 25 mM MgCl2 ist zur Vereinfachung der Optimierung der qPCR-Reaktion enthalten.
Prinzip
SYBR Green I, ein gebräuchlicher fluoreszenter DNA-Bindungsfarbstoff, bindet die gesamte doppelsträngige DNA. Die Detektion wird durch Messung des Fluoreszenzanstiegs über den gesamten Zyklus überwacht. Das Anregungsmaximum von SYBR Green I liegt bei 494 nm und das Emissionsmaximum bei 521 nm. Die Spezifität der SYBR-basierten QPCR-Detektion von Sigma wird durch die Integration der Heißstart-vermittelten Taq-Polymerase JumpStart Taq deutlich verbessert.
Der JumpStart Taq-Antikörper inaktiviert die DNA-Polymerase bei Raumtemperatur. Wenn die Temperatur im ersten Denaturierungsschritt des Zyklierungsverfahrens auf über 70 °C erhöht wird, dissoziiert der Komplex und die Polymerase wird voll aktiv. JumpStart Taq DNA-Polymerase verhindert eine unspezifische Amplifikation, wodurch genauere CT-Werte erzielt werden.
Um eine Reaktion vorzubereiten, fügen Sie 10 μL ReadyMix zu Primern, Template und Wasser hinzu, um ein endgültiges Reaktionsvolumen von 20 μL zu erhalten.
Einheitendefinition
Eine Einheit bindet10 nmol der gesamten dNTP innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LightCycler is a registered trademark of Roche
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Wouter Wisselink et al.
Applied and environmental microbiology, 73(15), 4881-4891 (2007-06-05)
For cost-effective and efficient ethanol production from lignocellulosic fractions of plant biomass, the conversion of not only major constituents, such as glucose and xylose, but also less predominant sugars, such as l-arabinose, is required. Wild-type strains of Saccharomyces cerevisiae, the
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Third Edition (2000)
Ying Xing et al.
The Journal of international medical research, 49(6), 3000605211013548-3000605211013548 (2021-07-01)
Long non-coding RNA (lncRNA) expression is closely related to the pathogenesis and progression of various tumors. In this study, we investigated the mechanisms of lncRNA HOXB cluster antisense RNA 3 (HOXB-AS3), miRNA(miR)-498-5p, and disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 9 (ADAM9)
Aifeng Liu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 19(1), 91-97 (2018-10-18)
Osteoarthritis (OA) is an unavoidable degenerative disease of the human body. A relatively efficient and desirable treatment exists that leads to the ecological restoration of cartilage through the adjustments of the micro-environment of the human body and relies on its
Validation of Quantitative PCR Assays
Lovatt, A., et al.
BioPharm., March, 22-23 (2002)
Artikel
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
The polymerase chain reaction is one of the most widely used techniques in molecular biology. The PCR process consists of three main steps, Denaturation, Annealing & Extension
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Molekularbiologie. Der PCR-Prozess besteht aus drei Hauptschritten: Denaturierung, Hybridisierung und Elongation
Protokolle
A protocol that can be used as a basic template for qPCR incorporating SYBR Green I DNA binding dye that is amenable to modification and applicable for use as validation for a set of primers.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll wird für den Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen eingesetzt
Verwandter Inhalt
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.