Merck
R4526
Sigma-Aldrich
Referenzfarbstoff für quantitative PCR
100 ×, solution
Synonym(e):
Referenzfarbstoff für qPCR, ROX
Größe auswählen
0.3 ML
CHF 26.10
5 ML
CHF 265.00
CHF 26.10
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.3 ML
CHF 26.10
5 ML
CHF 265.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
CHF 26.10
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Form
solution
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for ≥600 reactions
Konzentration
100 ×
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Referenzfarbstoff von Sigma für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) ist ein proprietärer Farbstoff zur Verwendung bei der Echtzeit-PCR. Er wird zur Normalisierung von Reaktionsdaten verwendet, wenn SYBR Green, molekulare Sonden oder doppelt markierte Sondenchemien für den Echtzeit-Nachweis zum Einsatz kommen. Der Referenzfarbstoff wird als eine 100×-Lösung mit einer maximalen Anregung und Emission von 586 nm bzw. 605 nm bereitgestellt. Die Geräteeinstellungen für den ROX-Referenzfarbstoff reichen für die Messung von Referenzfarbstoffen für die qPCR.
Anwendung
Referenzfarbstoff für die quantitative PCR wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von Mastermix für die quantitative Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (rt-qPCR)[1][2]
  • als Komponente der Reaktionsmischung für den Nachweis von Clostridium difficile mittels quantitativer Polymerase-Kettenreaktion (qPCR)[3][4]
  • zum Analysieren des Grads der zellulären DNA-Kontaminierung mittels qPCR[5]
Sonstige Hinweise
Der Referenzfarbstoff für die quantitative PCR ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Increased environmental sample area and recovery of Clostridium difficile spores from hospital surfaces by quantitative PCR and enrichment culture
Brown KA, et al.
Infection Control and Hospital Epidemiology : The Official Journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America, 39(8), 917-923 (2018)
Partial deletion of rng (RNase G)-enhanced homoethanol fermentation of xylose by the non-transgenic Escherichia coli RM10
Manow R, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 39(7), 977-985 (2012)
Sambrook, J. et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd (2000)
Gustav Johansson et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(12), 2568-2576 (2021-09-24)
The majority of patients diagnosed with advanced gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are successfully treated with a combination of surgery and tyrosine kinase inhibitors (TKIs). However, it remains challenging to monitor treatment efficacy and identify relapse early. Here, we utilized a
Araceli Melendez-Avalos et al.
Folia microbiologica, 65(1), 133-142 (2019-05-20)
This study aimed to analyze the proinflammatory cytokine mRNA expression in the urinary tract of BALB/c mice infected with bacterial strains with uropathogenic potential. Groups of four 6-week-old female BALB/c mice were intraurethrally inoculated with 5 × 107 colony-forming units (CFU) of
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protokolle
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Unser SYBR Green qPCR-Protokoll wird für den Nachweis einer genauen Quantifizierung der Genexpression und der RT-PCR-Reaktionen eingesetzt