Fortfahren mit
D7440
JumpStart Taq ReadyMix für quantitative PCR
For probe-based real-time PCR
Synonym(e):
hot start DNA polymerase, hot start PCR, hot start master mix, qPCR, real time quantitative PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.60
100 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 266.00
400 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 895.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 60.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ ( ), Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
probe-based
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
JumpStart Taq ReadyMix ist eine gebrauchsfertige, doppelt konzentrierte Master-Mischung mit JumpStart Taq DNA-Polymerase, 99 % reinen dNTPs, Reaktionspuffer und JumpStart Taq-Antikörper. Sie kombiniert die Leistungsverbesserungen unserer JumpStart Taq-Antikörper für Heißstart-PCR mit der Zweckmäßigkeit einer einfach zu verwendenden Reaktionsmischung. Da es keine Farbstoffe enthält, ist es die ideale Lösung für quantitative PCR-Methoden mit hohem Durchsatz, bei denen Fluoreszenzsonden eingesetzt werden. Die Taq DNA-Polymerase ist ein Antikörper-inaktiviertes Heißstartenzym. Wenn die Reaktionstemperatur 70 °C erreicht, löst sich der DNA-Polymerase-Antikörper-Komplex auf und die Taq DNA-Polymerase-Aktivität ist wiederhergestellt. Dieser Antikörper-Enzym-Komplex ermöglicht ein einfaches und bequemes Einrichten mit einem geringeren Kontaminationsrisiko als bei manuellen Heißstarttechniken.
Application
JumpStart Taq ReadyMix für die quantitative PCR wird wie folgt verwendet:
  • für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Amplifikation von revers transkribierter HIV-1-RNA und -DNA unter Verwendung von Sonden
  • in einem zweistufigen RT-qPCR-Assay zur Quantifizierung von revers transkribierter RNA in einer Studie zur Überwachung der Aktivität von Süßholz bei der TReg-Zelldifferenzierung und -Funktion
  • als Komponente der Reaktionsmischung für den Nachweis und die Amplifikation von Salmonella sp. und interne Amplifikationskontrolle (IAC) pUC-19-Plasmid-DNA
  • als Komponente der Reaktionsmischung für den Nachweis von Clostridium difficile mittels quantitativer Polymerase-Kettenreaktion (qPCR)
  • für die quantitative Echtzeit-PCR von revers transkribierter ß-Arrestin-1(ARRB1)- und β-Arrestin-2(ARRB2)-mRNA
Biochem/physiol Actions
ReadyMix enthält JumpStart-Taq-DNA-Polymerase, 99 % reine Deoxynucleotide und Puffer in einem optimierten Zweifachkonzentrat. Um eine Reaktion vorzubereiten, werden 25 μL ReadyMix zu Primern, Template, Nachweischemikalien und Wasser zugegeben, damit das Reaktionsvolumen insgesamt bei 50 μL liegt. Die Einrichtung kann bei Zimmertemperatur erfolgen, da der JumpStart-Taq-Antikörper die Taq-DNA-Polymerase inaktiviert. Während des ersten Denaturierungszyklus trennt sich der Antikörper vom Enzym und die volle Aktivität wird wiederhergestellt. Es sind keine besonderen Maßnahmen oder Protokolländerungen notwendig.
Features and Benefits
  • Größtmöglicher Komfort: ReadyMixe enthalten alle Komponenten für die qPCR. Einfach fluoreszierende Nachweischemikalien, Primer und Matrize zugeben.
  • Höhere Spezifität & höhere Zielausbeute: JumpStart Taq verhindert die unspezifische Amplifikation und erhöht die Zielausbeute.
  • Maximale Flexibilität: Eignet sich für die Verwendung mit unterschiedlichen Nachweischemikalien, einschließlich molekularen Sonden und doppelsträngigen, bindenden Farbstoffen wie SYBR Green I
  • Wurde für die Verwendung mit entweder Platten-/Röhrchen-Echtzeit-Thermocyclern oder Kapillarinstrumenten entwickelt
Packaging
Der Referenzfarbstoff von Sigma für quantitative PCR ist im Lieferumfang dieses ReadyMix-Produkts zur Normalisierung der Reaktionsdaten separat enthalten. Der Farbstoff hat ein Anregungsmaximum von 586 nm und ein Emissionsmaximum von 605 nm. Die Geräteeinstellungen für ROX-Referenzfarbstoff reichen für die Messung von Referenzfarbstoffen für die quantitative PCR. Ein Röhrchen 25 mM MgCl2 ist zur Vereinfachung der Optimierung der qPCR-Reaktion ebenfalls enthalten.
Das Standardreaktionsvolumen beträgt 50 μL.
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μL.
100RXN ist verpackt als 1 X 2,5 mL.
400RXN ist verpackt als 1 X 10 mL.
Other Notes
Eine Einheit baut 10 nmol der gesamten dNTPs in 30 Minuten bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
JumpStart Taq ReadyMix für quantitative PCR kombiniert die Vorteile eines Heißstart-Enzyms mit einem gebrauchsfertigen Gemisch für die durchsatzhohe quantitative PCR (qPCR). Das Produkt wird ohne Nachweischemikalien hergestellt. Daher eignet es sich für die Verwendung mit unterschiedlichen Formaten, einschließlich doppelt markierten Sonden, Molecular Beacons oder doppelsträngigen, bindenden Farbstoffen wie SYBR Green I.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Eine Lizenz für die Durchführung des patentierten 5′-Nuklease-Verfahrens zu Forschungszwecken wird mit dem Erwerb (i) des autorisierten 5′-Nuklease-Core-Kits und der lizenzierten Sonde, (ii) eines lizenzierten 5′-Nuklease-Kits oder (iii) von Lizenzrechten von Applied Biosystems erworben.
Dieses Produkt ist ein autorisiertes 5′-Nuklease-Core-Kit. Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden Ansprüche außerhalb der USA, die US-Patenten Nr. 5.210.015 und 5.487.972 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Mit dem separaten Erwerb einer lizenzierten Sonde würden die Rechte unter US-Patenten und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA übertragen: 5.538.848, 5.723.591, 5.876.930, 6.030.787, 6.258.569, 5.804.375 (nur Ansprüche 1–12) und Patentansprüche außerhalb der USA, die US-Patent 6.214.979 entsprechen. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patenten erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9194P1107P0982
description
For probe-based real-time PCR
description
SYBR Green qPCR reagent, passive reference dye included
description
for High-throughput PCR of complex templates
description
for PCR
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
detection method
probe-based
detection method
SYBR Green
detection method
-
detection method
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • JumpStart Taq ReadyMix, Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration 2 X
    SDB
  • 25 mM MgCl2 1.5 μL
    SDB
  • Reference Dye for Quantitative PCR, 100 ×, solution 100 X
    SDB
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review