Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 317.00 |
Über diesen Artikel
CHF 317.00
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Bio-Rad iCycler iQ, for use with Bio-Rad iQ 5
detection method
SYBR™ Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Eine hochspezifische Amplifikation ist für eine erfolgreiche qPCR mit SYBR Green I-Färbetechnologie unerlässlich, da dieser Farbstoff an alle während der Amplifikation erzeugten dsDNA-Moleküle bindet und diese nachweist. Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase ist Antikörper-vermittelt und somit vor dem anfänglichen PCR-Denaturierungsschritt inaktiv.
Application
Unterschiedliche Echtzeit-PCR-Systeme verwenden unterschiedliche Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und eine Korrektur von optischen Well-zu-Well Variationen. Es ist entscheidend, das für Ihr spezifisches Instrument geeignete qPCR-Reagens zu wählen. KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix, iQ enthält Fluoreszein für die experimentelle Sammlung von Platten-Well-Faktoren auf den iCycler iQ-Echtzeit-Erkennungssystemen oder auf dem MyiQ-Erkennungssystem.
- Genexpressionen
- DNA-Quantifizierung
- CHiP
Features and Benefits
- Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
- Hocheffiziente und empfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse
- Wenig bis keine Optimierung erforderlich
Other Notes
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
KiCqStart SYBR Green qPCR-Fertigmix ist bei lichtgeschützter Lagerung in einem Gefrierschrank mit konstanter Temperatur bei -20 °C 1 Jahr lang stabil. Zur bequemeren Nutzung kann der Mix ungefroren bis zu 6 Monate bei +2 bis +8 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen die Bestandteile vor der Verwendung gründlich mischen. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Nichtsdestotrotz zeigte das Produkt nach 20 Einfrier-/Auftauzyklen bzw. 2 Monaten Lagerung bei +20 °C keinen Leistungsverlust.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description iQ™, with fluorescein for Bio-Rad systems | description For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems | description with ROX™ for ABI instruments | description Low ROX™, for ABI and Stratagene instruments |
| technique(s) qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| usage sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions | usage sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 1250 reactions |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KiCqStart® SYBR® Green qPCR-Fertigmix™
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?