Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 328.00 |
1250 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'380.00 |
Über diesen Artikel
CHF 328.00
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
crude DNA
compatibility
for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI ViiA 7, for use with Agilent AriaMx, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with QuantStudio™, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR™ Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Eine hochspezifische Amplifikation ist für eine erfolgreiche qPCR mit SYBR Green I-Färbetechnologie unerlässlich, da dieser Farbstoff an alle während der Amplifikation erzeugten dsDNA-Moleküle bindet und diese nachweist. Hot-Start-Taq-DNA-Polymerase ist Antikörper-vermittelt und somit vor dem anfänglichen PCR-Denaturierungsschritt inaktiv.
Application
- Zur Amplifikation und Quantifizierung von DNA in Echtzeit-PCR(qPCR)-Assays
- bei der Amplifikation und Quantifizierung von Transkripten bei der zweistufigen quantitativen Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (qRT-PCR)
- bei der Amplifikation von komplementärer DNA (cDNA) durch Echtzeit-PCR(qPCR)-Assay
- Genexpressionen
- DNA-Quantifizierung
- CHiP
Features and Benefits
- Assay-Ergebnisse in nur 33 Minuten
- Hocheffiziente und empfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse
- Wenig bis keine Optimierung erforderlich
Analysis Note
Other Notes
Verpackung:
250 Reaktionen* = 2 X 1,25-mL-Röhrchen
1250 Reaktionen* = 10 X 1,25-mL-Röhrchen
5000 Reaktionen* = 1 X 50-mL-Röhrchen
* Anzahl der Reaktionen auf Grundlage eines Volumens von 20 μL
KiCqStart SYBR Green qPCR-Fertigmix ist bei lichtgeschützter Lagerung in einem Gefrierschrank mit konstanter Temperatur bei -20 °C 1 Jahr lang stabil. Zur bequemeren Nutzung kann der Mix ungefroren bis zu 6 Monate bei +2 bis +8 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen die Bestandteile vor der Verwendung gründlich mischen. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Nichtsdestotrotz zeigte das Produkt nach 20 Einfrier-/Auftauzyklen bzw. 2 Monaten Lagerung bei +20 °C keinen Leistungsverlust.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Low ROX™, for ABI and Stratagene instruments | description For Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems | description with ROX™ for ABI instruments | description for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems |
| technique(s) qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color light blue |
| compatibility for use with Agilent AriaMx, for use with ABI ViiA 7, for use with Qiagen Rotor-Gene Q, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with QuantStudio™, for use with ABI 7500 Fast, for use with Douglas Scientific IntelliQube, for use with Strategene Mx4000 | compatibility for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Roche LightCycler 480, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Bio-Rad CFX384 | compatibility for use with ABI 5700, for use with ABI 7300, for use with ABI 7900 HT Fast, for use with ABI StepOne, for use with ABI 7000, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI 7700 | compatibility Bio-Rad MiniOpticon, Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, Bio-Rad MJ Opticon 2, Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, Eppendorf® Mastercycler ep realplex, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX384, Illumina Eco qPCR, Roche LightCycler 480, Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, Bio-Rad MJ Chromo4 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KiCqStart® SYBR® Green qPCR-Fertigmix™
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?