Merck
XNATRG
Sigma-Aldrich
SYBR® Green Extract-N-Amp Tissue PCR-Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Synonym(e):
Direkte Echtzeit-PCR für Gewebe, Direkter PCR-Kit für Gewebe
About This Item
UNSPSC-Code:
41106303
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
PCR: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das SYBR® Green Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit ist ein Kit für die direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion), das alle notwendigen Reagenzien für die schnelle Extraktion, Amplifikation und den Nachweis von genomischer DNA aus den Schwänzen von Mäusen und anderem Tiergewebe, Wangenabstrichen, Haarschäften und Speichel enthält.
Anwendung
Das SYBR® Green Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit wird zur DNA-Extraktion und Genotypisierung eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Neuartig – vollständig flüssige Extraktion von genomischer DNA für die quantitative PCR (qPCR) in einem einzigen Schritt
  • Schnell – vom Gewebe zur qPCR in 15 Minuten
  • Praktisch – keine langen enzymatischen Aufschlüsse oder Säulenaufreinigungen
  • Einfach – schnelles, leicht zu befolgendes Protokoll
  • Sensitiv – speziell formulierter Hot Start® SYBR® Green PCR ReadyMix für die hochspezifische PCR-Amplifikation und Quantifikation genomischer DNA
  • Sicher – keine organische Extraktion mit gefährlichen Chemikalien
Komponenten
Das Kit enthält eine Extraktionslösung, Neutralisierungslösung, Gewebezubereitungslösung und Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix. Der Extract-N-Amp SYBR Green PCR ReadyMix ist ein 2-fach konzentriertes Reaktionsgemisch, das SYBR Green, Puffer, Salze, dNTP, Taq-Polymerase und JumpStart Taq-Antikörper enthält. Es ist insbesondere im Hinblick auf die Verwendung mit Extraktionsreagenzien optimiert und enthält JumpStart Taq-Antikörper für Heißstart-PCR zur Verbesserung der Spezifität und SYBR Green I als unspezifischen Reporter für die Echtzeit-PCR.
Prinzip
Die DNA wird durch 10-minütige Inkubation der Probe in einem Gemisch aus Extraktionslösung und Gewebezubereitungslösung bei Raumtemperatur schnell aus dem Gewebe extrahiert. Nach einer dreiminütigen Denaturierung durch Wärme wird dem Extrakt die gleiche Menge Neutralisierungslösung B hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen zu neutralisieren und den Extrakt für die Echtzeit-PCR in einem beliebigen plattenbasierten thermischen Echtzeit-Zyklierungssystem fertigzustellen. Ein Aliquot des neutralisierten Extrakts wird dann mit dem Extract-N-Amp SYBR® Green PCR ReadyMix und den vom Anwender bereitgestellten PCR-Primern kombiniert.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,994,056 und 6,171,785. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen (wie z. B. Vorrichtungs- oder Systemansprüche in US-Patent Nr. 6,814,934) oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Melden der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Trenis D Palmer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (51)(51), doi:10-doi:10 (2011-06-16)
During metastasis cancer cells disseminate from the primary tumor, invade into surrounding tissues, and spread to distant organs. Metastasis is a complex process that can involve many tissue types, span variable time periods, and often occur deep within organs, making
Haroldo A Toque et al.
PloS one, 8(8), e72277-e72277 (2013-08-27)
Elevated arginase (Arg) activity is reported to be involved in diabetes-induced vascular endothelial dysfunction. It can reduce L-arginine availability to nitric oxide (NO) synthase (NOS) and NO production. Akita mice, a genetic non-obese type 1 diabetes model, recapitulate human diabetes.
Linda Doan et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (11)(11), doi:10-doi:10 (2008-12-11)
Genomic detection of DNA via PCR amplification and detection on an electrophoretic gel is a standard way that the genotype of a tissue sample is determined. Conventional preparation of tissues for PCR-ready DNA often take several hours to days, depending
Modesto Rojas et al.
PloS one, 8(12), e84357-e84357 (2013-12-21)
Diabetic retinopathy, a major cause of blindness, is characterized by increased expression of vascular endothelial growth factor (VEGF), leukocyte attachment to the vessel walls and increased vascular permeability. Previous work has shown that reactive oxygen species (ROS) produced by the
Ilya Chumakov et al.
Orphanet journal of rare diseases, 9, 201-201 (2014-12-11)
Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (CMT1A) is the most common inherited sensory and motor peripheral neuropathy. It is caused by PMP22 overexpression which leads to defects of peripheral myelination, loss of long axons, and progressive impairment then disability. There is no
Artikel
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protokolle
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.