Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 x 20 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 605.00 |
5000 x 20 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 3'750.00 |
Über diesen Artikel
CHF 605.00
usage
sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
hotstart, dNTPs included
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
FastStart™ SYBR™ Green Master ist ein gebrauchsfertiges Heißstart-Reaktionsgemisch ohne ROX für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) und die Reverse-Transkriptase-qPCR (RT-qPCR) auf Echtzeit-PCR-Systemen mit Ausnahme der LightCycler® Geräte. Dieser Mastermix vereinfacht die Vorbereitung von Reaktionen für die DNA-Detektion und -Analyse. In Kombination mit einem Echtzeit-PCR-Gerät, geeigneten PCR-Primern und einer Hydrolysesonde ermöglicht FastStart™ TaqMan® Probe Master die äußerst empfindliche Detektion und Quantifizierung bestimmter DNA-Sequenzen.
SYBR™ Green I ist ein doppelstrangspezifischer DNA-Farbstoff. Während jeder Phase der DNA-Synthese bindet sich der im Reaktionsgemisch enthaltene SYBR™ Green I Farbstoff an amplifizierte PCR-Produkte. Das Amplicon kann anhand seiner Fluoreszenz detektiert werden.
Heißstart-Protokolle verbessern die Spezifität, Sensitivität und Ausbeute der PCR erheblich. Hitzelabile Blockiergruppen auf einigen der Aminosäurereste der FastStart™ Taq DNA-Polymerase inaktivieren das modifizierte Enzym bei Raumtemperatur. Daher findet in der Zeit, in der sich Primer unspezifisch binden können, keine Verlängerung statt. Die FastStart™ Taq DNA-Polymerase wird durch Entfernung der Blockiergruppen bei hohen Temperaturen (z. B. einem Vorinkubationsschritt bei +95 °C) aktiviert.
FastStart™ SYBR™ Green Master kann zur Amplifikation und Detektion jedes DNA- oder cDNA-Targets, einschließlich GC- oder AT-reicher Targets, verwendet werden. Allerdings wäre es nötig, das Detektionsprotokoll an die Reaktionsbedingungen des jeweils verwendeten Echtzeit-PCR-Geräts anzupassen und für jedes Target spezifische PCR-Primer zu entwickeln.
Durch die Kombination dieses Master-Mixes und unserem Transcriptor First Strand cDNA-Synthesekit erzielen Sie bei der zweistufigen qRT-PCR ausgezeichnete Ergebnisse.
Application
- Quantitativen Polymerase-Kettenreaktionen (qPCR) zur Titerquantifizierung adenoassoziierter Viren (AAV).
- qPCR zur Bestimmung des Expressionsgrades verschiedener Col6a1-3-Gene in Abhängigkeit von Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase (GAPDH).
- Quantitativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktionen (qRT-PCR) der mRNA des an Protein G gekoppelten Östrogenrezeptors-1 (GPER).
- qRT-PCR zur Erforschung der Genexpressionen.
FastStart™ SYBR™ Green Master ist zur Verwendung mit allen Echtzeit-qPCR-Geräten mit Ausnahme der LightCycler® Geräte vorgesehen.
Features and Benefits
- Verbesserte PCR-Sensitivität und -Spezifität:
- Keine Überbewertung von qPCR-Ergebnissen:
- Amplifikation und Detektion zahlreicher DNA- und cDNA-Targets:
- Verwendung aller Echtzeit-PCR-Geräte mit Ausnahme der LightCycler® Gerät:
- Zeit- und Arbeitsersparnis bei der qPCR-Vorbereitung:
- Keine falsch-positiven Ergebnisse infolge von Verschleppungskontamination:
Analysis Note
Other Notes
Grundsätzlich kann FastStart SYBR Green Master zur Amplifikation und Detektion jedes DNA- oder cDNA-Targets, einschließlich GC- oder AT-reicher Targets, verwendet werden. Allerdings wäre für jedes Target erforderlich:
- Anpassung des Detektionsprotokolls an die Reaktionsbedingungen des Echtzeit-PCR-Geräts, und
- designspezifische PCR-Primer für das Target.
Allgemeine Empfehlungen entnehmen Sie dem Bedienerhandbuch Ihres Echtzeit-PCR-Geräts.
Zwei Versionen erhältlich
Der Mastermix ist in zwei Versionen erhältlich – eine Version mit dem ROX-Referenzfarbstoff und eine ohne ROX.
Vermeiden von Verschleppungskontaminationen
Dieses Master enthält dUTP, das in PCR-Produkte integriert wird und so dazu beiträgt, falsch positive Ergebnisse infolge von Verschleppungskontaminationen zu verhindern. In nachfolgenden PCRs können Sie Uracil-DNA-Glycosylase hinzufügen, um jegliche Uracil-haltigen Verschleppungskontaminationen (Amplifikationsprodukte aus früheren PCRs) abzubauen.
qRT-PCR
Bei Kombination dieses Mastermixes mit unserem Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit können Sie eine zweistufige qRT-PCR durchführen. Das Kit erzielt hervorragende Ergebnisse und arbeitet effizient mit allen Echtzeit-PCR-Geräten.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description - | description sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 2000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR | description sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR |
| technique(s) qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable, RT-qPCR: suitable |
| packaging pkg of 500 x 20 μL reactions (04673484001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04673492001) | packaging pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001) | packaging pkg of 500 x 50 μL reactions (04673417001), pkg of 100 x 50 μL reactions (04673409001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04673433001) | packaging pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001), pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001), pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001) |
| feature hotstart, dNTPs included | feature hotstart, dNTPs included: no | feature dNTPs included: no, hotstart | feature dNTPs included: no, hotstart |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| usage sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 200 reactions, sufficient for 2000 reactions | usage sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 250 reactions |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?