PZ0274
PF-01247324
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
InChIKey
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)