Merck
P1675
Picrotoxin
GABAA receptor antagonist, powder
Synonym(e):
Cocculin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H34O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-716-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3894406
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Picrotoxin, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
mp
203 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@]3(O)[C@@]4([H])[C@H](C(C)=C)[C@]([H])(OC4=O)[C@@]5([H])OC(=O)[C@]1(O2)[C@@]35C.[H][C@@]67C[C@@]8(O)[C@@]9([H])[C@@H]([C@]([H])(OC9=O)[C@@]%10([H])OC(=O)[C@]6(O7)[C@@]8%10C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7+,8+,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8+,9+,10-,13-,14-,15+/m11/s1
InChI key
VJKUPQSHOVKBCO-NGKRNLQBSA-N
General description
Picrotoxin wird aus der Familie der Mondsamengewächse Menispermaceae isoliert. Es ist ein Stimulans und kann Krämpfe auslösen. Es ist ein allosterischer Modulator des γ-Aminobuttersäure-Rezeptors (GABAA-Rezeptor).
Application
Picrotoxin wird wie folgt verwendet:
  • als nicht-kompetitiver Antagonist für γ-Aminobuttersäure (GABAA) zur Untersuchung der Dynamik von synchronisiertem Bursting (SB)
  • als Komponente von extrazellulärer Kochsalzlösung zum Blockieren der Glutamat- und Acetylcholinrezeptoren in Neuronen
  • als Komponente von künstlicher Rückenmarksflüssigkeit (ACSF — artificial cerebrospinal fluid) für Spannungsklemmenaufzeichnungsuntersuchungen von dissoziierten kortikalen Neuronen
Biochem/physiol Actions
GABAA-Rezeptorantagonist, bindet den GABA-Rezeptor-gebundenen Cl-Kanal.
Picrotoxin ist ein kompetitiver Inhibitor von Glycinrezeptoren (GlyRs). Es ist ein nicht-kompetitiver Antagonist, der an den ligandengebundenen γ-Aminobuttersäure-Rezeptor (GABAA-Rezeptor) bindet.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf den Seiten GABAA Receptors und GABAC Receptors im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)